Documenti fondamentali
G001087
HPLC Analysis of Carboxyamido Methylated BSA Tryptic Digest on Discovery® RP-Amide C16
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Discovery RP-AmideC16, 25 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (505013)
mobile phase: [A] 0.1% TFA, 1% acetonitrile in water; [B] 0.1% TFA, 40% acetonitrile
gradient: 0-100% B in 130 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 215 nm
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
life science and biopharma
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Cytochrome c, species variants
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)