Documenti fondamentali
FAP88987
Pesticides and PCBs in infant formula
reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Grado
reference material
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Fera Science Ltd
applicazioni
food and beverages
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants / Pesticides
Chlordane (cis), Chlorfenvinphos (sum of E and Z isomers), HCH-B (beta hexachlorocyclohexane), Heptachlo-eopxide (cis), PCB 101, Demeton-S-methyl-sulfoxide (oxydemeton-methyl), Nitrofen
Matrix Group: Dairy products and eggs
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)