Key Documents
FAP84209
Patulin in fruit
reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
Grado
reference material
Produttore/marchio commerciale
Fera Science Ltd
applicazioni
food and beverages
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
−20°C
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins
Patulin
Matrix Group: Fruits and Vegetables
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)