Documenti fondamentali
FAP79867
Nut allergen in biscuit
reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Grado
reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 50 g
Produttore/marchio commerciale
Fera Science Ltd
applicazioni
food and beverages
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
−20°C
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Allergens
Hazelnut and Peanut. Value for whole hazelnut and whole peanut protein spike and reference values for different ELISA kits.
Matrix Group: Processed Food
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)