ES5560
ChromegaChiral™ Chiral CCO F2, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 20 mm
About This Item
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ChromegaChiral™
Produttore/marchio commerciale
ES Industries 158251-CCO-F2
Confezionamento
1 ea of
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 20 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
2-fluoro 5-methylphenyl cellulose phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
1000 Å pore size
pH di lavoro
2-8
Tecnica di separazione
chiral
supercritical fluid (SFC)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)