Documenti fondamentali
ES5524
ChromegaChiral Chiral CCO, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3.0 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ChromegaChiral
Produttore/marchio commerciale
ES Industries 153251-CCO
Confezionamento
1 ea of
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 3.0 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
carbamoyl phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
1000 Å pore size
pH di lavoro
2-8
Tecnica di separazione
chiral
supercritical fluid (SFC)
Descrizione generale
ChromegaChiral CCO is a polysaccharide coated chiral stationary phase and columns which are produced using a unique production process of coating the proven chiral selector, tris-(3,5-di-methylphenyl) carbamoyl cellulose on high purity, high performance silica. ChromegaChiral CCO columns are available in 3, 5, 10, and 20 micron particle sizes enabling easy scale up from analytical to preparative scale using HPLC or SFC conditions.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)