ERMBF447D
DP915635 Maize GMO Standard
nominal 1% GMO, ERM®, certified reference material
About This Item
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
applicazioni
food and beverages
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please see: ERMBF447D
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)