ERMBF446C
Maize GMO Standard ERM-BF446
0.1% (MIR162) Maize for the detection of GMO maize (MIR162) with PCR, certified reference material, ERM®
Sinonimo/i:
Maize MIR162, GMO Standard ERM-BF446
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
food and beverages
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please click on the below product number:
ERMBF446C
ERMBF446C
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)