Documenti fondamentali
D4294LMPSB
Supelco
Polysulfide in light mineral oil, ASTM D4294
Calibration Set B
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
Componenti
Kit contains: LMPS110, LMPS120, LMPS140, LMPS150; 100 mL ea.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)