CRM90416
Hexaconazol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
(±)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-2-hexanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCC(O)(Cn1cncn1)c2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C14H17Cl2N3O/c1-2-3-6-14(20,8-19-10-17-9-18-19)12-5-4-11(15)7-13(12)16/h4-5,7,9-10,20H,2-3,6,8H2,1H3
STMIIPIFODONDC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)