Documenti fondamentali
CRM76638
Supelco
(±)-β-Citronellol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.27
Beilstein:
1721507
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352212
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.4 (vs air)
Tensione di vapore
~0.02 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Indice di rifrazione
n20/D 1.456 (lit.)
P. ebollizione
222 °C (lit.)
Densità
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)