CRM47175
Crotonaldehyde-DNPH solution
certified reference material, TraceCERT®, 100 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde), ampule of 1 mL
Sinonimo/i:
Crotonaldehyde-2,4-DNPH solution, Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
100 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1c(ccc(c1)[N+](=O)[O-])NN=CC=CC
InChI
1S/C10H10N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h2-7,12H,1H3
GFUVNGJSSAEZHW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)