Documenti fondamentali
CRM44892
Supelco
Glycerol solution
certified reference material, ASTM® D6584, 500 μg/mL in pyridine
Sinonimo/i:
1,2,3-Propantriolo
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH(OH)CH2OH · aq
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.09 (anhydrous basis)
Beilstein:
635685
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Nome del prodotto
Glicerolo, certified reference material, 500 μg/mL in pyridine
Grado
certified reference material
TraceCERT®
agenzia
ASTM® D6584
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
500 μg/mL in pyridine
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
182 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
petroleum
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
17.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)