Documenti fondamentali
CRM36431
Supelco
Prosulfocarb
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
S-Benzyl dipropylthiocarbamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H21NOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.39
Beilstein:
4804364
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCN(CCC)C(=O)SCc1ccccc1
InChI
1S/C14H21NOS/c1-3-10-15(11-4-2)14(16)17-12-13-8-6-5-7-9-13/h5-9H,3-4,10-12H2,1-2H3
NQLVQOSNDJXLKG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)