CRM35999
Pyrimidifen
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
5-Chloro-N-{2-[4-(2-ethoxyethyl)-2,3-dimethylphenoxy]ethyl}-6-ethylpyrimidin-4-amine
About This Item
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCOCCc1ccc(OCCNc2ncnc(CC)c2Cl)c(C)c1C
InChI
1S/C20H28ClN3O2/c1-5-17-19(21)20(24-13-23-17)22-10-12-26-18-8-7-16(9-11-25-6-2)14(3)15(18)4/h7-8,13H,5-6,9-12H2,1-4H3,(H,22,23,24)
ITKAIUGKVKDENI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)