Documenti fondamentali
CRM30932
Supelco
Nitenpyram
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15ClN4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.72
Beilstein:
8489488
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCN(Cc1ccc(Cl)nc1)\C(NC)=C\[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H15ClN4O2/c1-3-15(11(13-2)8-16(17)18)7-9-4-5-10(12)14-6-9/h4-6,8,13H,3,7H2,1-2H3/b11-8+
CFRPSFYHXJZSBI-DHZHZOJOSA-N
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>158.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 70.00 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)