BP753
Estriol impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Estriol, 1,3,5(10)-Estratriene-3,16α,17β-triol, 16α-Hydroxyestradiol, 3,16α,17β-Trihydroxy-1,3,5(10)-estratriene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
estriol
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
Punto di fusione
280-282 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
PROQIPRRNZUXQM-ZXXIGWHRSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)