BP703
Phenylcyclohexylglycolic acid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
α-Cyclohexylmandelic acid, 2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
oxybutynin
Forma fisica
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
Punto di fusione
170-175 °C
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H18O3/c15-13(16)14(17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12,17H,2,5-6,9-10H2,(H,15,16)
YTRNSQPXEDGWMR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)