BP164
Fluoxymesterone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
11β,17β-Dihydroxy-9α-fluoro-17α-methyl-4-androsten-3-one, 9α-Fluoro-11β,17β-dihydroxy-17α-methylandrost-4-en-3-one, 9α-Fluoro-11β-hydroxy-17α-methyltestosterone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
fluoxymesterone
Forma fisica
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CC[C@](C)(O)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)CC[C@]34C
InChI
1S/C20H29FO3/c1-17-8-6-13(22)10-12(17)4-5-15-14-7-9-19(3,24)18(14,2)11-16(23)20(15,17)21/h10,14-16,23-24H,4-9,11H2,1-3H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
YLRFCQOZQXIBAB-RBZZARIASA-N
Informazioni sul gene
human ... AR(367)
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)