BP138
Dydrogesterone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
9β,10α-Pregna-4,6-diene-3,20-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
dydrogesterone
Forma fisica
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C21H28O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4-5,12,16-19H,6-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19+,20+,21+/m0/s1
JGMOKGBVKVMRFX-HQZYFCCVSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)