BP1182
Salmeterol impurity 1
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-Hydroxy-4-[2-hydroxy-5-(1-hydroxy-2-{[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino}ethyl)benzyl]-2-naphthoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
salmeterol
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(CC(O)c2cc(c(cc2)O)Cc3c4c(c(c(c3)C(=O)O)O)cccc4)CCCCCCOCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C36H43NO6/c38-33-18-17-27(22-29(33)23-28-24-32(36(41)42)35(40)31-16-7-6-15-30(28)31)34(39)25-37-19-9-1-2-10-20-43-21-11-8-14-26-12-4-3-5-13-26/h3-7,12-13,15-18,22,24,34,37-40H,1-2,8-11,14,19-21,23,25H2,(H,41,42)
RQBBDIIWJKBGAP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)