BP114
Dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-one
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
6,11-Dihydrodibenzo[b,e]thiepin-11-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
dothiepin
Forma fisica
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
Punto di fusione
86-88 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1c2ccccc2CSc3ccccc13
InChI
1S/C14H10OS/c15-14-11-6-2-1-5-10(11)9-16-13-8-4-3-7-12(13)14/h1-8H,9H2
JGJDEWXZEIHBNW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)