Documenti fondamentali
93226
Supelco
Potassium 2-[(8-chloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluorooctyl)oxy]-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonate
analytical standard
Sinonimo/i:
11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid potassium salt, 8:2 Cl-PFAES
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10ClF20KO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
670.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (LC/MS)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Temperatura di conservazione
2-8°C
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organi bersaglio
Liver
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)