Documenti fondamentali
92266
Supelco
p-Phenylenediamine
analytical standard
Sinonimo/i:
1,4-Benzenediamine, 1,4-Diaminobenzene, 1,4-Phenylenediamine
About This Item
Formula condensata:
C6H4(NH2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.14
Beilstein:
742029
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Tensione di vapore
1.08 mmHg ( 100 °C)
Descrizione
anti-fade reagent
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. eboll.
267 °C (lit.)
Punto di fusione
138-143 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Nc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2
CBCKQZAAMUWICA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Oral
Organi bersaglio
Kidney,Heart,Musculo-skeletal system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)