Documenti fondamentali
90562
Supelco
2-Hexyl-1-decanol
analytical standard
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7CH[(CH2)5CH3]CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
analytical standard
Saggio
≥96.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.449 (lit.)
P. eboll.
193-197 °C/33 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−21-−15 °C (lit.)
Densità
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCC(CO)CCCCCC
InChI
1S/C16H34O/c1-3-5-7-9-10-12-14-16(15-17)13-11-8-6-4-2/h16-17H,3-15H2,1-2H3
XULHFMYCBKQGEE-UHFFFAOYSA-N
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
318.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
159 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)