Documenti fondamentali
89453
Supelco
Isoflucypram
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
N-[[5-Chloro-2-(1-methylethyl)phenyl]methyl]-N-cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-5-fluoro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H21ClF3N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
399.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤1.0% water (calc. from elemental analysis)
Punto di fusione
106-111 °C
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C1=C(CN(C(C2=C(N(N=C2C(F)F)C)F)=O)C3CC3)C=C(Cl)C=C1)C
InChI
1S/C19H21ClF3N3O/c1-10(2)14-7-4-12(20)8-11(14)9-26(13-5-6-13)19(27)15-16(17(21)22)24-25(3)18(15)23/h4,7-8,10,13,17H,5-6,9H2,1-3H3
JEFUQUGZXLEHLD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Isoflucypram, termed as a new succinate dehydrogenase inhibitor (SDHI) fungicide, is a tertiary amine, containing a cyclopentyl group at the N-atom in its structural orientation. It is found to be effective in controlling rusts, leaf spot, powdery mildew, sclerotinia, septoria tritici and botrytis cereal diseases.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)