845161
TOYOPEARL® AF-rProtein A HC-650F MiniChrom Column
phase rProtein A, 45 μm particle size, pore size 1000 Å, L × I.D. 10 cm × 8 mm, MiniChrom Column
Sinonimo/i:
MiniChrom
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polyethylene column
polypropylene and polyethylene frit
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Analiti specifici
IgG
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 45161
Parametri
3 bar max. pressure (resin)
30 bar max. pressure (column)
tecniche
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Lungh. × D.I.
10 cm × 8 mm
Volume del letto
5 mL
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
rProtein A phase
Dimensione particelle
45 μm
Dimensione pori
1000 Å
pH di lavoro
2-13
Capacità
>70 g/L adsorption capacity (IgG)(dynamic at 5 min. residence time)
>80 g/L adsorption capacity (IgG)(static)
Tecnica di separazione
affinity
Descrizione generale
- Direct connection to common laboratory LC Systems
- Easy parameter screening and method optimization
- Fast small scale purification
- Reliable and reproducible results
Compatibilità
Specifiche
Stato fisico
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)