843272
TOYOPEARL® SP-550C Bulk Media
phase sulfopropyl, bottle of 100 mL, 100 μm particle size, Tosoh 0043272
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® SP-550C Bulk Media
About This Item
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Forma fisica
slurry
Caratteristiche
counter ion Na+
Confezionamento
bottle of 100 mL
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 0043272
Tosoh 43272
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
sulfopropyl phase
Dimensione particelle
100 μm
pH di lavoro
2-13
Capacità
100 g/L±20 adsorption capacity (lysozyme)
Tecnica di separazione
cation exchange
Descrizione generale
Specifiche
Stato fisico
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)