843177
TSKgel® Phenyl-5PW (30) Bulk Media
phase phenyl, bottle of 25 mL, 30 μm particle size
Sinonimo/i:
TSKgel® Phenyl-5PW HIC Bulk Media
About This Item
Nome Commerciale
TSKgel®
Forma fisica
slurry
Confezionamento
bottle of 25 mL
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 43177
Parametri
≤20% organic solvent
20 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
phenyl phase
Dimensione particelle
30 μm
pH di lavoro
1-13
Capacità
20 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
Tecnica di separazione
hydrophobic interaction (HIC)
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
103.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
39.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)