843126
TOYOPEARL® Phenyl-650C Bulk Media
phase phenyl, bottle of 25 mL, 100 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® Phenyl-650 Bulk Media
About This Item
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Forma fisica
slurry
Confezionamento
bottle of 25 mL
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 43126
Parametri
≤50% organic solvent
3 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
phenyl phase
Dimensione particelle
100 μm
pH di lavoro
1-13
Capacità
40 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
Tecnica di separazione
hydrophobic interaction (HIC)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specifiche
Stato fisico
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)