Documenti fondamentali
842155
TSKgel® Phenyl-5PW Guard Cartridge
L × I.D. 1 cm × 2 mm, 10 μm particle size, pk of 3 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Confezionamento
pk of 3 ea
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 42155
Parametri
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
0.12 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
Lungh. × D.I.
1 cm × 2 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
Phenyl-5PW phase
Dimensione particelle
10 μm
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
hydrophobic interaction (HIC)
Descrizione generale
Guard Cartridge for 2mmID TSKgel Phenyl-5PW column, 3pk
TSKgel Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Richiesto ma non fornito
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)