Documenti fondamentali
822732
TSKgel® ODS-100Z (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
Lungh. × D.I.:
15 cm × 2 mm
Area superficiale:
450 m2/g
Dimensione particelle:
3 μm
Gruppo funzionale matrice:
C18 (octadecyl) phase
Matrice:
spherical silica
Nome del prodotto
TSKgel® ODS-100Z HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 2 mm, 3 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 22732
Grado di funzionalizzazione
20% Carbon, encapped with trimethylsilane
Parametri
0-100% organic solvent
0.2 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
240 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 2 mm
Area superficiale
450 m2/g
Matrice
spherical silica
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
3 μm
pH di lavoro
2.0-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
The bonded phase of TSKgel ODS-100Z columns is prepared by reacting the silica surface with a difunctional octadecylsilane reagent, followed by repeated endcapping with a monofunctional trimethylsilane reagent. The resulting TSKgel ODS-100Z columns contain a high density monomeric C18 bonded phase for maximum retention and selectivity of small molecular weight compounds and minimal secondary interaction with residual silanol groups.
This general purpose reversed phase column is the workhorse for analysis of small molecular weight compounds in life science applications. Lot-to-lot reproducibility stands out.
Stato fisico
Shipped in acetonitrile.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Precolonna
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)