822709
TSKgel® ODS-100V (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
About This Item
product name
TSKgel® ODS-100V HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 2 cm × 2 mm, 5 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 22709
Grado di funzionalizzazione
15% Carbon, endcapped with bifunctional dialkylsilane
Parametri
0-100% organic solvent
0.2 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
90 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
2 cm × 2 mm
Area superficiale
450 m2/g
Matrice
spherical silica
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
pH di lavoro
2.0-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
Accessorio
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)