Documenti fondamentali
821449
TOYOPEARL® Butyl-600M Bulk Media
bottle of 100 mL, 65 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® Butyl-600M
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Descrizione
Adsorption capacity (50 +/- 10 mg/mL (Lysozyme))
Clean in place (CIP) (0.5 M NaOH or 0.1 M HCl)
Formulation (72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol)
Phase filter (Butyl)
Shipping solvent (20% (v/v) ethanol)
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Caratteristiche
Molecular weight range (Excl. limit: 1,000,000 Da)
Confezionamento
bottle of 100 mL
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 21449
Parametri
≤50% max. pressure (organic solvent)
≤50% organic solvent
3 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
C4 (butyl) phase
Dimensione particelle
65 μm
Dimensione pori
750 Å
Intervallo di pH
1-13
Capacità
50 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
Tecnica di separazione
hydrophobic interaction (HIC)
Descrizione generale
Toyopearl Butyl-600 resin has the second highest hydrophobicity of the HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. Its pore size is between that of Toyopearl Butyl-650 and Toyopearl SuperButyl-550 media. It has been optimized for the purification of monoclonal antibodies and is typically used as an intermediate purification or polishing step.
Specifiche
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Stato fisico
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Prodotti correlati
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)