Documenti fondamentali
82038-U
Hamilton PRP-1 HPLC Guard Cartridge
Kit, 10 μm particle size, L × I.D. 8 mm × 3 mm, PEEK hardware
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Materiali
PEEK hardware
agenzia
suitable for USP L21
Confezionamento
pkg of 1 kit
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
8 mm × 3 mm
Matrice
polymeric particle platform
polymeric
Gruppo funzionale matrice
polymer
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
100 Å
pH di lavoro
1-14
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Kit includes 1 holder and 2 cartridges
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)