82016-U
Hamilton® PRP-1 (7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Hamilton PRP-1 HPLC Column, 7 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L21
Produttore/marchio commerciale
Hamilton
Confezionamento
1 ea of
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.1 mm
Matrice
PS-DVB particle platform
polymeric
Gruppo funzionale matrice
polymer
Dimensione particelle
7 μm
Dimensione pori
100 Å
pH di lavoro
1-14
Tecnica di separazione
reversed phase
Categorie correlate
Precolonna
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)