Documenti fondamentali
819809
TOYOPEARL® HW-40S Bulk Media
phase hydroxylated methacrylic polymer, bottle of 150 mL, 30 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® HW-40 Size Exclusion Media
About This Item
Codice UNSPSC:
41106500
Dimensione particelle:
30 μm
Gruppo funzionale matrice:
hydroxylated methacrylic polymer phase
Matrice:
hydroxylated methacrylate
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Stato
slurry
Confezionamento
bottle of 150 mL
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 19809
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylate
Gruppo funzionale matrice
hydroxylated methacrylic polymer phase
Dimensione particelle
30 μm
pH di lavoro
2-13
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
Toyopearl HW-40 resin is a hydroxylated methacrylic polymer for size exclusion chromatography. It is typically used for high throughput desalting and buffer exchange. It also can remove surfactants such as Triton X100 from protein solutions. It is often used for smaller biomolecules with exclusion limits up to 10,000 Da.
Specifiche
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Stato fisico
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
103.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
39.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)