819660
TSKgel® SuperHZM-N (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
About This Item
Nome del prodotto
TSKgel® SuperHZM-N HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Materiali
stainless steel hardware
agenzia
suitable for USP L21
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 19660
Parametri
0.4 mL/min flow rate
35 bar max. pressure
80 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
polystyrene-divinylbenzene phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
mixed
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Note legali
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)