818397
TSKgel® GMHHR-H(S) HT (30 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, polystyrene-divinylbenzene phase, GMH
Sinonimo/i:
TSKgel® GPC Columns for Applications up to 140° C
About This Item
product name
TSKgel® GMHHR-H(S) HT Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, GMH, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 30 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L21
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 18397
Parametri
140 °C temperature
2.5 mL/min flow rate
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
7.5 cm × 7.5 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
polystyrene-divinylbenzene phase, GMH
Dimensione particelle
30 μm
Dimensione pori
mixed
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)