817999
TSKgel® SuperHM-N (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Sinonimo/i:
TSKgel® SuperH Columns
About This Item
Nome del prodotto
TSKgel® SuperHM-N HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 3 μm particle size
Materiali
stainless steel hardware
agenzia
suitable for USP L21
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 17999
Parametri
0.8 mL/min flow rate
140 °C temperature
39 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 6 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
polystyrene-divinylbenzene phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
mixed
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
Compatibilità
Stato fisico
Note legali
Colonna analitica
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)