Key Documents
817227
TOYOPEARL® SuperQ-650M Bulk Media
phase ammonium ion, quaternary, bottle of 250 mL, 65 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® SuperQ-650 Anion Exchange Media
About This Item
Codice UNSPSC:
12161501
Descrizione
SuperQ-650M
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
counter ion Cl-
Confezionamento
bottle of 250 mL
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
methacrylate
Gruppo funzionale matrice
ammonium ion, quaternary phase
Dimensione particelle
65 μm
pH di lavoro
2-12
Capacità
0.20-0.30 meq/mL ion exchange capacity
130 g/L±25 adsorption capacity (BSA)
143 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
Compatibilità
mode of use strong anion exchange chromatography
Tecnica di separazione
anion exchange
Descrizione generale
Toyopearl SuperQ-650 resin is a strong anion exchanger for biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, interresinte purification, and polishing process steps. If more powerful resolution is needed the smaller particle TSKgel SuperQ-5PW resin should be used. Selectivity remains the same.
Specifiche
Clean in place with 0.1 M NaOH or 0.1 M HCl.
Stato fisico
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)