816248
TSKgel® G2500PW (17 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 21.5 mm, hydroxylated methacrylate phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
About This Item
Nome del prodotto
Colonna HPLC TSKgel® a esclusione sterica (Tipo PW), phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 21.5 mm, 17 μm particle size
Materiali
stainless steel hardware
agenzia
suitable for USP L25
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 16248
Parametri
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
20 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
80 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
30 cm × 21.5 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
hydroxylated methacrylate phase
Dimensione particelle
17 μm
Dimensione pori
<200 Å
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Note legali
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)