816095
TSKgel® Phenyl-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 10 mm, phenyl phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Phenyl-5PW HPLC Column
About This Item
Nome del prodotto
TSKgel® Phenyl-5PW Guardgel Kit, phase phenyl, L × I.D. 3.5 cm × 10 mm, 20 μm particle size
Materiali
stainless steel
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh Phenyl-5PW, 16095
Parametri
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
10-50 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
3.5 cm × 10 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
phenyl phase
Dimensione particelle
20 μm
Dimensione pori
1000 Å
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
hydrophobic interaction (HIC)
Descrizione generale
Componenti
- Column Holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
- Column, 35mm x 12.75mm OD x 10mm ID, 10μm frit at 20mm depth, 1/16"
- 2 Replacement frits
- Capillary Tubing, 5cm x 1/16" OD x 0.02" ID
- Nuts and Ferrules, 10 - 32 threads for 1/16" tubing, 2 each
- 2 x 5mL guardgel
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)