814016
TSKgel® DEAE-5PW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 20 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TSKgel® DEAE-5PW HPLC Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 15 cm × 20 mm, 13 μm particle size
Materiali
glass
Nome Commerciale
TSKgel®
Caratteristiche
counter ion Cl-
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 14016
Parametri
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 20 mm
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Dimensione particelle
13 μm
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
anion exchange
Descrizione generale
Note legali
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)