Documenti fondamentali
813727
TSKgel® HXL (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Sinonimo/i:
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nome del prodotto
TSKgel® HXL Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 13 μm particle size
Materiali
stainless steel
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 13727
Parametri
1.2 mL/min flow rate
60 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
4 cm × 6 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
polystyrene-divinylbenzene phase
Dimensione particelle
13 μm
Dimensione pori
mixed
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
Guard column to protect G5000HXL - G6000HXL columns.
Stato fisico
Shipped in THF.
Altre note
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)