Documenti fondamentali
813352
TSKgel® OligoDNA RP (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nome del prodotto
TSKgel® OligoDNA RP HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiali
PEEK
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh OligoDNA RP, 13352
Grado di funzionalizzazione
10% Carbon, not endcapped
Parametri
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
0-45 °C temperature
1.2 mL/min flow rate
120 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
250 Å pore diameter
pH di lavoro
2.0-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Specifically designed for purification of oligonucleotides, RNA and DNA fragments (up to 500mer), TSKgel OligoDNA RP can provide excellent separations of samples with very similar sequences. The 250Å pore size provides excellent kinetics for molecules with helix shape structures processing large radii of gyration. The 5 micron particle size provides a minumum of 7,000 plates per 15 centimeter column.
Stato fisico
Shipped in 50% acetonitrile - 50% water.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)