808034
TSKgel® G-Oligo-PW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, hydroxylated methacrylate phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Guard Column
About This Item
Prodotti consigliati
product name
TSKgel® G-Oligo-PW Guard Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 13 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 08034
Parametri
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
80 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
4 cm × 6 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
hydroxylated methacrylate phase
Dimensione particelle
13 μm
Dimensione pori
125 Å
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)