807475
TOYOPEARL® CM-650M Bulk Media
phase carboxymethyl, bottle of 250 mL, 65 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® CM-650 Bulk Media
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
CM-650M
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Stato
slurry
Caratteristiche
counter ion Na+
Confezionamento
bottle of 250 mL
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Matrice
methacrylate
Gruppo funzionale matrice
carboxymethyl phase
Dimensione particelle
65 μm
pH di lavoro
5-10
Capacità
0.10 meq/mL±0.02 meq/mL ion exchange capacity
40 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
50 mg/mL±10 mg/mL binding capacity (bovine haemoglobin)
Compatibilità
mode of use weak cation exchange chromatography
Tecnica di separazione
cation exchange
Descrizione generale
Applicazioni
Specifiche
Stato fisico
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)