803409
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
pore size 0.45 μm, pkg of 100 ea
Sinonimo/i:
Nylon Membrane Filter, 13 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TSKgel® Hardware and Accessories, pore size 0.45 μm, pkg of 100 ea
Materiali
Nylon
Nome Commerciale
TSKgel®
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 03409
tecniche
LPLC: suitable
Dimensione pori
0.45 μm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)