Documenti fondamentali
794-0325
HPLC Analysis of Chito-Oligosaccharides on TSKgel® G-Oligo-PW
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: TSKgel G-Oligo-PW, 30 cm × 7.8 mm I.D., 6 μm particles (808031)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 60 °C
detector: RI
sample preparation: distilled water
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
life science and biopharma
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)